Fontos dokumentumok
142662
Chlorosulfonyl isocyanate
98%
Szinonimák:
N-Carbonylsulfamyl chloride, CSI
About This Item
Javasolt termékek
gőznyomás
5.57 psi ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
98%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.447 (lit.)
bp
107 °C (lit.)
mp
−44 °C (lit.)
sűrűség
1.626 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
ClS(=O)(=O)N=C=O
InChI
1S/CClNO3S/c2-7(5,6)3-1-4
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WRJWRGBVPUUDLA-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... ABCB1(5243) , FPR1(2357)
Általános leírás
Alkalmazás
- Chlorosulfonyl isocyanate was used in synthesis and biochemical characterization of new class of membrane-associated glycosyltransferase inhibitors.
- It is synthetically versatile reagent and was used in the preparation of amides, lactams and triazocinones.
- It was employed in regio- and diastereoselective introduction of a protected amino group in synthesis of chiral, polyhydroxylated piperidines.
- It was used as reagent during the synthesis of novel sulfamides.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
>230.0 °F
Lobbanási pont (C)
> 110 °C
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Protocols
Optimize β-glucuronidase hydrolysis for glucuronide metabolite analysis considering factors like time, temperature, pH, and enzyme concentration.