Merck
757969
Sigma-Aldrich
2,2-Dimethylpropylmagnesium chloride solution
1.0 M in THF
Szinonimák:
Neopentylmagnesium chloride
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)3CCH2MgCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
130.90
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma
solution
Minőségi szint
reakcióalkalmasság
reaction type: Grignard Reaction
koncentráció
1.0 M in THF
sűrűség
0.952 g/mL at 25 °C
SMILES string
CC(C)(C)C[Mg]Cl
InChI
1S/C5H11.ClH.Mg/c1-5(2,3)4;;/h1H2,2-4H3;1H;/q;;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZPEDJLDBSQDLEI-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
2,2-Dimethylpropylmagnesium chloride solution is a Grignard reagent that is commonly used in carbon-carbon (C-C) bond forming reactions in organic synthesis.
Veszélyességi osztályok
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 2
Célzott szervek
Respiratory system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
1.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-17.0 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)