Fontos dokumentumok
278327
Lithium
wire, diam. 3.2 mm, in mineral oil, ≥98%
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
≥98%
Forma
wire
tartalmaz
copper as stabilizer
reakcióalkalmasság
reagent type: reductant
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
ellenállás
9.446 μΩ-cm, 20°C
Átmérő
3.2 mm
szennyeződések
0.5-1% sodium
bp
1342 °C (lit.)
mp
180 °C (lit.)
sűrűség
0.534 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
battery manufacturing
környezetbarátabb alternatív kategória
SMILES string
[Li]
InChI
1S/Li
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WHXSMMKQMYFTQS-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Skin Corr. 1B - Water-react 1
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Nanomaterials for Energy Storage in Lithium-ion Battery Applications
HEVs address rising fuel costs and emissions concerns, utilizing battery packs alongside internal combustion engines for enhanced performance.
Professor Qiao's review explores stable microstructures for lithium metal fluoride batteries, advancing energy storage technologies.
Recent demand for electric and hybrid vehicles, coupled with a reduction in prices, has caused lithium-ion batteries (LIBs) to become an increasingly popular form of rechargeable battery technology.