Merck
203122
Sigma-Aldrich
Copper
powder, 99.99% trace metals basis
Szinonimák:
Cu powder
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
Cu
CAS-szám:
Molekulatömeg:
63.55
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12141711
eCl@ss:
38150101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Teszt
99.99% trace metals basis
form
powder
ellenállás
1.673 μΩ-cm, 20°C
bp
2567 °C (lit.)
mp
1083.4 °C (lit.)
sűrűség
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Cu]
InChI
1S/Cu
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Copper powder, 99.999% trace metals basis, is a fine powder that is typically red-brown in color. It is often produced through the reduction of copper oxide or other copper compounds using hydrogen or other reducing agents. Our powder is highly pure, with less than 15 ppm impurities such as lead, arsenic, and bismuth, making it suitable for a wide range of industrial and commercial applications. Copper is valued for its excellent electrical and thermal conductivity, high ductility, and resistance to corrosion.
Alkalmazás
High-purity copper powder is used in a variety of applications, such as in the production of electrical components and conductive coatings and as a catalyst in chemical reactions. Additionally, copper powder can be used in the production of various alloys and as a raw material for powder metallurgy.
Tulajdonságok és előnyök
Our 99.999% pure copper powder is useful in the electronics and chemical industries where purity matters most.
✔ Consistent quality
✔ Ultra high purity
✔ Available to scale up: bulk and pilot scale
Figyelmeztetés
Danger-Danger
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Sol. 1
Tárolási osztály kódja
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
212.0 °F
Lobbanási pont (C)
100 °C
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Hiroshi Sato et al.
Science (New York, N.Y.), 343(6167), 167-170 (2013-12-18)
Carbon monoxide (CO) produced in many large-scale industrial oxidation processes is difficult to separate from nitrogen (N2), and afterward, CO is further oxidized to carbon dioxide. Here, we report a soft nanoporous crystalline material that selectively adsorbs CO with adaptable
Seonah Kim et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111(1), 149-154 (2013-12-18)
Lytic polysaccharide monooxygenases (LPMOs) exhibit a mononuclear copper-containing active site and use dioxygen and a reducing agent to oxidatively cleave glycosidic linkages in polysaccharides. LPMOs represent a unique paradigm in carbohydrate turnover and exhibit synergy with hydrolytic enzymes in biomass
Daniel L Priebbenow et al.
Organic letters, 15(24), 6155-6157 (2013-11-28)
A method has been developed for the preparation of N-alkynylated sulfoximines involving the copper-catalyzed decarboxylative coupling of sulfoximines with aryl propiolic acids. A range of substituents on both the sulfoximidoyl moiety and the aryl group of the propiolic acid were
Huawen Huang et al.
Organic letters, 15(24), 6254-6257 (2013-11-23)
A rapid and environmentally friendly conversion of pyridine to imidazo[1,2-a]pyridines has been developed via copper-catalyzed aerobic dehydrogenative cyclization with ketone oxime esters.
Magnus Andersson et al.
Nature structural & molecular biology, 21(1), 43-48 (2013-12-10)
Heavy metals in cells are typically regulated by PIB-type ATPases. The first structure of the class, a Cu(+)-ATPase from Legionella pneumophila (LpCopA), outlined a copper transport pathway across the membrane, which was inferred to be occluded. Here we show by
Cikkek
Permanent magnets are an essential technology for energy conversion. Motors and generators are used to convert energy between electrical and mechanical forms.
Lanthanide ions in spectral conversion enhance solar cell efficiency via photon conversion.