Fontos dokumentumok
13404
Sigma-Aldrich
Sodium aluminate
technical
Szinonimák:
Aluminum sodium oxide, Sodium aluminum oxide
About This Item
CAS-szám:
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12161600
NACRES:
NA.22
grade
technical
Minőségi szint
Forma
powder
reakcióalkalmasság
core: aluminum
reagent type: catalyst
szennyeződések
≤0.05% Fe (as Fe2O3)
kation nyomok
Al (Al2O3): 50-56%
Na (as Na2O): 37-45%
SMILES string
[Na+].O=[Al-]=O
InChI
1S/Al.Na.2O/q-1;+1;;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IYJYQHRNMMNLRH-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Sodium aluminate is used in the synthesis of industrial catalyst mesoporous alumina and various aluminum trihydroxide polymorphs.
Alkalmazás
Sodium aluminate can be used as a catalyst:
  • In the transesterification of glycerol with dimethyl carbonate to synthesize glycerol carbonate.
  • In the isomerization of D-glucose into D-fructose.
  • To synthesize biodiesel from Jatropha oil via transesterification.
  • To convert alcohols into the corresponding unsymmetrical carbonate esters via carboxymethylation by using dimethyl carbonate.
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Rienacker, R.; Graefe, J.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 24, 320-320 (1985)
Synthesis of Uniformly Spherical Bayerite from a Sodium Aluminate Solution Reacted with Sodium Bicarbonate
You, Shaowei and Li, et al.
Industrial & Engineering Chemistry Research, 52, 12710-12716 (2013)
Cleaner synthesis of mesoporous alumina from sodium aluminate solution
Zhong, Li and Zhang, et al.
Green Chemistry, 13, 2525-2530 (2011)