Merck
241873
Sigma-Aldrich
Aluminum carbide
powder, ~325 mesh, 95%
About This Item
Lineáris képlet:
Al4C3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
143.96
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
leírás
cubic phase
Minőségi szint
Teszt
95%
Forma
powder
részecskeméret
~325 mesh
sűrűség
2.36 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Al]#C[Al]=C=[Al]C#[Al]
InChI
1S/3C.4Al
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CAVCGVPGBKGDTG-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3 - Water-react 2
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Slide 1 of 1
1 of 1
K Kushita et al.
Radioisotopes, 34(1), 1-6 (1985-01-01)
Tritium standard gas for calibrating radioactivity detectors was prepared by the use of tritiated methane synthesized by the reaction of tritiated water with aluminum carbide at ca. 470 degrees C. A long-path proportional counter was used to standardize the radioactivity
Y Sun et al.
Nanoscale, 3(7), 2978-2982 (2011-06-21)
As a kind of ionic (or salt-like) carbide, Al(4)C(3) hardly any active functions have been found except for structure material purposes. However, considering the unique characteristic features of its crystal structure, we think Al(4)C(3) in fact might have huge potential