Teszt
99.5%
törésmutató
n20/D 1.513 (lit.)
bp
176-178 °C (lit.)
mp
11-13 °C (lit.)
sűrűség
1.288 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
fluoro
SMILES string
Nc1cc(F)ccc1F
InChI
1S/C6H5F2N/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4/h1-3H,9H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YNOOQIUSYGWMSS-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
150.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
66 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?