Merck
304352
Sigma-Aldrich
2,3,4-Trifluoroaniline
98%
About This Item
Lineáris képlet:
F3C6H2NH2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
147.10
Beilstein:
3245609
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
98%
Minőségi szint
Teszt
98%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.486 (lit.)
bp
92 °C/48 mmHg (lit.)
sűrűség
1.393 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
fluoro
SMILES string
Nc1ccc(F)c(F)c1F
InChI
1S/C6H4F3N/c7-3-1-2-4(10)6(9)5(3)8/h1-2H,10H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WRDGNXCXTDDYBZ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Study on synthesis of 2,3,4-trifluoroaniline was reported.
Alkalmazás
2,3,4-Trifluoroaniline was used in preparation of diethyl 2-(2,3,4-trifluoro)-phenylaminomethylene malonate.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
154.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
68 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Study on Synthesis of 2, 3, 4-Trifluoroaniline.
Tai-biaoZ, et al.
Fine Chemicals / ????, Z1-Z1 (2007)
Thermochemical reaction of 7-azido-1-ethyl-6, 8-difluoroquinolone-3-carboxylate with heterocyclic amines. An expeditious synthesis of novel fluoroquinolone derivatives.
Leyva S and Leyva E.
Tetrahedron, 63(9), 2093-2097 (2007)