Fontos dokumentumok
263885
2,4,6-Trimethyl-m-phenylenediamine
96%
Szinonimák:
2,4,6-Trimethyl-1,3-phenylenediamine, 2,4-Diamino-1,3,5-trimethylbenzene, 2,4-Diaminomesitylene
Teszt
96%
form
solid
mp
89-91 °C (lit.)
SMILES string
Cc1cc(C)c(N)c(C)c1N
InChI
1S/C9H14N2/c1-5-4-6(2)9(11)7(3)8(5)10/h4H,10-11H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZVDSMYGTJDFNHN-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?