Fontos dokumentumok
E43101
Ethyl chlorooxoacetate
98%
Szinonimák:
mono-Ethyl oxalyl chloride, Ethyl chloroglyoxylate, Monoethyl oxalyl chloride, Oxalic acid monoethyl ester chloride
Teszt
98%
form
liquid
reakcióalkalmasság
reagent type: oxidant
törésmutató
n20/D 1.416 (lit.)
bp
135 °C (lit.)
sűrűség
1.222 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCOC(=O)C(Cl)=O
InChI
1S/C4H5ClO3/c1-2-8-4(7)3(5)6/h2H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OWZFULPEVHKEKS-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- α-keto esters.
- Functionalized 3-pyrolin-2-ones.
- Substituted arylglyoxylic acids via Friedel–Crafts acylation.
- Substituted 9,10-phenanthrenequinones.
- Quinoxalinone derivatives.
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
105.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
41 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?