Merck
368148
Sigma-Aldrich
4,4′-(Hexafluoroisopropylidene)dianiline
98%
Szinonimák:
2,2-Bis(4-aminophenyl)hexafluoropropane, 4,4′-(Hexafluoroisopropylidene)dianiline
About This Item
Lineáris képlet:
(CF3)2C(C6H4NH2)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
334.26
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Teszt
98%
mp
195-198 °C (lit.)
SMILES string
Nc1ccc(cc1)C(c2ccc(N)cc2)(C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C15H12F6N2/c16-14(17,18)13(15(19,20)21,9-1-5-11(22)6-2-9)10-3-7-12(23)8-4-10/h1-8H,22-23H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BEKFRNOZJSYWKZ-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Tae Soo Jo et al.
Polymers, 11(5) (2019-05-15)
A set of poly(pyridinium) salts containing various diamine moieties, as molecular connectors, and poly(ethyleneglycol)-4-nonylphenyl-3-sulfopropyl ether, thereafter referred to as "Macroion", as the hydrophilic counterion, were prepared by metathesis reaction from the respective precursory tosylated poly(pyridinium)s in methanol. The structure of
Cikkek
Fluorocarbon polymers exhibit increased thermal stability, hydrophobicity, lipophobicity, and chemical resistance compared to hydrocarbon analogs.