Fontos dokumentumok
523755
2,3,5,6-Tetramethyl-p-phenylenediamine
electronic grade, 99% trace metals basis
Szinonimák:
3,6-Diaminodurene
About This Item
Javasolt termékek
grade
electronic grade
Minőségi szint
Teszt
99% trace metals basis
mp
150-155 °C (lit.)
SMILES string
Cc1c(C)c(N)c(C)c(C)c1N
InChI
1S/C10H16N2/c1-5-6(2)10(12)8(4)7(3)9(5)11/h11-12H2,1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WCZNKVPCIFMXEQ-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)