Merck
481955
Sigma-Aldrich
Poly(dimethylsiloxane), hydroxy terminated
viscosity ~65 cSt 
Szinonimák:
PDMS
Méret kiválasztása
100 ML
32 500,00 Ft
500 ML
128 000,00 Ft
32 500,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
100 ML
32 500,00 Ft
500 ML
128 000,00 Ft
About This Item
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
32 500,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Minőségi szint
törésmutató
n20/D 1.406
viszkozitás
~65 cSt
bp
>200 °C
sűrűség
0.97 g/mL at 25 °C
SMILES string
C[Si](C)(O)O
InChI
1S/C2H8O2Si/c1-5(2,3)4/h3-4H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XCLIHDJZGPCUBT-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
  • Effects of surface modification with hydroxyl terminated polydimethylsiloxane on the corrosion protection of polyurethane coating: This study investigates the improvement of corrosion resistance in polyurethane coatings through modification with hydroxy-terminated PDMS, highlighting its effectiveness in enhancing protective properties (JH Jeon, MY Shon, 2014).
  • Fabrication of silicone modified polyurethane matrix superhydrophobic coating with hydroxy-terminated polydimethylsiloxane modified SiO2 nanoparticles: The study explores the use of hydroxy-terminated PDMS in creating superhydrophobic surfaces for coatings, showing its utility in advanced material applications (Y Cui et al., 2022).
  • High glass transition temperature shape‐memory materials: Hydroxyl‐terminated polydimethylsiloxane‐modified cyanate ester: This research demonstrates the use of hydroxy-terminated PDMS to modify cyanate esters to create materials with high glass transition temperatures and shape-memory properties (Z Li et al., 2020).
  • The preparation and properties study of polydimethylsiloxane-based coatings modified by epoxy resin: This paper discusses the modification of PDMS with epoxy resin to enhance the performance of coatings, providing insights into its potential for creating more durable and effective surface treatments (C Zhou et al., 2016).
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Self-assembled monolayers (SAMs) have diverse applications; article compares benefits of alkylthiolates on gold SAM systems.
Related Content
We offer PDMS surface modification kit which allows for durable hydrophilization of various polydimethylsiloxane (PDMS) surfaces.