Fontos dokumentumok
262781
Niobium
foil, thickness 0.25 mm, 99.8% trace metals basis
Szinonimák:
Columbium
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
99.8% trace metals basis
form
foil
ellenállás
13-16 μΩ-cm, 20°C
vastagság
0.25 mm
bp
4742 °C (lit.)
mp
2468 °C (lit.)
sűrűség
8.57 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Nb]
InChI
1S/Nb
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Mennyiség
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Combinatorial Materials Science identifies breakthrough materials through systematic exploration, aiding material discovery.
Biomedical implants are essentially foreign substances within the human body that must survive many years’ exposure to demanding mechanical and physiological conditions. Despite these challenges, metal implants have been widely used to substitute for or rebuild hard tissues such as bones and teeth.