Merck
GF41005718
Niobium
powder, max. particle size 74 micron, weight 200 g, purity 99.85%
Szinonimák:
NB006022, Columbium
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
Nb
CAS-szám:
Molekulatömeg:
92.91
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12141730
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Teszt
99.85%
form
powder
gyártó/kereskedő neve
Goodfellow 410-057-18
ellenállás
13-16 μΩ-cm, 20°C
súly
200 g
maximum részecskeméret
74 μm
bp
4742 °C (lit.)
mp
2468 °C (lit.)
sűrűség
8.57 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Nb]
InChI
1S/Nb
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Jogi információk
Product of Goodfellow
Piktogramok
Flame
Veszélyességi osztályok
Flam. Sol. 1
Tárolási osztály kódja
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)