Merck
262919
Sigma-Aldrich
Tantalum
foil, thickness 0.025 mm, ≥99.9% trace metals basis
Szinonimák:
Ta
Méret kiválasztása
225 CM2
74 500,00 Ft
750 CM2
190 000,00 Ft
74 500,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
225 CM2
74 500,00 Ft
750 CM2
190 000,00 Ft
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
Ta
CAS-szám:
Molekulatömeg:
180.95
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12141741
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
74 500,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
gőznyomás
<0.01 mmHg ( 537.2 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥99.9% trace metals basis
Forma
foil
öngyulladási hőmérséklet
572 °F
ellenállás
13.5 μΩ-cm, 20°C
vastagság
0.025 mm
bp
5425 °C (lit.)
mp
2996 °C (lit.)
sűrűség
16.69 g/cm3 (lit.)
SMILES string
[Ta]
InChI
1S/Ta
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
The structure of tantalum is body centered cubic (BCC) metal. It is a refractory metal; stable up to very high temperatures. Tantalum is ductile at room temperature and moderately ductile at cryogenic temperatures.[1]
Mennyiség
150 × 150 mm (appoximately 9 g)
150 × 500 mm (approximately 31 g)
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
The Morphology of Tensile Failure in Tantalum
Boyce BL, et al.
Metallurgical and Materials Transactions A: Physical Metallurgy and Materials Science, 44(10), 4567-4580 (2013)
Yongyuan Guo et al.
International journal of molecular medicine, 31(3), 689-697 (2013-01-23)
Titanium (Ti) alloys of the β-type are highly attractive metallic materials for biomedical applications due to their low elastic modulus, high corrosion resistance and notable biocompatibility. A new β-type Ti35Nb2Ta3Zr alloy with a low Young's modulus of approximately 48 GPa was previously
Frédéric Clarençon et al.
Journal of neurosurgery. Spine, 18(6), 606-610 (2013-04-23)
Presurgical devascularization of hypervascular spinal metastases has been shown to be effective in preventing major blood loss during open surgery. Most often, embolization can be performed using polyvinyl alcohol (PVA) microparticles. However, in some cases, the close relationship between the
Biomimetic oxygen activation by MoS2/Ta3N5 nanocomposites for selective aerobic oxidation.
Qingsheng Gao et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 51(47), 11740-11744 (2012-10-17)
J-Y Chun et al.
European journal of vascular and endovascular surgery : the official journal of the European Society for Vascular Surgery, 45(2), 141-144 (2013-01-02)
Type 1 endoleaks following endovascular aortic aneurysm repair are associated with poor outcomes and re-intervention is recommended as soon as possible after diagnosis. When standard endovascular or surgical treatment options are unsuitable due to severe co-morbidity or adverse anatomic factors
Cikkek
Combinatorial Materials Science identifies breakthrough materials through systematic exploration, aiding material discovery.
Biomedical implants are essentially foreign substances within the human body that must survive many years’ exposure to demanding mechanical and physiological conditions. Despite these challenges, metal implants have been widely used to substitute for or rebuild hard tissues such as bones and teeth.