Fontos dokumentumok
357162
Vanadium
foil, thickness 0.127 mm, 99.7% trace metals basis
Szinonimák:
Atomic vanadium, Vanadium element
About This Item
Javasolt termékek
gőznyomás
8 mmHg ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
99.7% trace metals basis
form
foil
ellenállás
24.8-26.0 μΩ-cm, 20°C
vastagság
0.127 mm
bp
3380 °C (lit.)
mp
1890 °C (lit.)
sűrűség
6.11 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[V]
InChI
1S/V
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LEONUFNNVUYDNQ-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
- preparation of vanadium pentoxide for lithium ion batteries
- starting material for synthesis of vanadium oxide
- a substrate for the deposition of aluminium oxide for wear resistant coatings
Mennyiség
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Combinatorial Materials Science identifies breakthrough materials through systematic exploration, aiding material discovery.
Biomedical implants are essentially foreign substances within the human body that must survive many years’ exposure to demanding mechanical and physiological conditions. Despite these challenges, metal implants have been widely used to substitute for or rebuild hard tissues such as bones and teeth.