Merck
GF52663653
Niobium
rod, 100mm, diameter 25mm, 99.9%
Szinonimák:
Niobium, NB007941, Columbium
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
Nb
CAS-szám:
Molekulatömeg:
92.91
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12141730
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Teszt
99.9%
Forma
rod
gyártó/kereskedő neve
Goodfellow 526-636-53
ellenállás
13-16 μΩ-cm, 20°C
H × átmérő
100 mm × 25 mm
bp
4742 °C (lit.)
mp
2468 °C (lit.)
sűrűség
8.57 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Nb]
InChI
1S/Nb
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Jogi információk
Product of Goodfellow
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)