Merck
383163
Sigma-Aldrich
Niobium(IV) oxide
99.9% trace metals basis
Szinonimák:
Niobium dioxide, Niobium dioxide (NbO2 ), Niobium oxide (Nb2 O4 )
About This Item
Lineáris képlet:
NbO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
124.91
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352303
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Teszt
99.9% trace metals basis
Forma
powder
sűrűség
5.9 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
O=[Nb]=O
InChI
1S/Nb.2O
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HFLAMWCKUFHSAZ-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
The prevailing strategies for heat and electric-power production that rely on fossil and fission fuels are having a negative impact on the environment and on our living conditions.