Fontos dokumentumok
267503
Titanium
foil, thickness 0.25 mm, 99.7% trace metals basis
Teszt
99.7% trace metals basis
Forma
foil
öngyulladási hőmérséklet
860 °F
ellenállás
42.0 μΩ-cm, 20°C
vastagság
0.25 mm
bp
3287 °C (lit.)
mp
1660 °C (lit.)
sűrűség
4.5 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
battery manufacturing
SMILES string
[Ti]
InChI
1S/Ti
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Mennyiség
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Biomedical implants are essentially foreign substances within the human body that must survive many years’ exposure to demanding mechanical and physiological conditions. Despite these challenges, metal implants have been widely used to substitute for or rebuild hard tissues such as bones and teeth.