Fontos dokumentumok
267546
Tungsten
foil, thickness 0.25 mm, ≥99.9% trace metals basis
Szinonimák:
W
Teszt
≥99.9% trace metals basis
form
foil
ellenállás
4.9 μΩ-cm, 20°C
vastagság
0.25 mm
bp
5660 °C (lit.)
mp
3410 °C (lit.)
sűrűség
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[W]
InChI
1S/W
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
Mennyiség
- 50×50 mm (approximately 12 g)
- 100×100 mm (approximately 48 g)
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Combinatorial Materials Science identifies breakthrough materials through systematic exploration, aiding material discovery.