Fontos dokumentumok
262897
Tantalum
foil, thickness 0.25 mm, ≥99.9% trace metals basis
Szinonimák:
Ta
About This Item
Javasolt termékek
gőznyomás
<0.01 mmHg ( 537.2 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥99.9% trace metals basis
form
foil
öngyulladási hőmérséklet
572 °F
ellenállás
13.5 μΩ-cm, 20°C
vastagság
0.25 mm
bp
5425 °C (lit.)
mp
2996 °C (lit.)
sűrűség
16.69 g/cm3 (lit.)
SMILES string
[Ta]
InChI
1S/Ta
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Mennyiség
100x100 mm (approximately 41.6 g)
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Biomedical implants are essentially foreign substances within the human body that must survive many years’ exposure to demanding mechanical and physiological conditions. Despite these challenges, metal implants have been widely used to substitute for or rebuild hard tissues such as bones and teeth.