Merck
262056
Sigma-Aldrich
Dibromoborane dimethyl sulfide complex solution
1.0 M in methylene chloride
Szinonimák:
Dibromo(dimethyl sulfide)(hydro)boron solution, Dibromo(dimethyl sulfide)borane solution, Dibromoborane compound with dimethylsulfane solution, Dibromoborane dimethyl sulfide solution
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)2S · BHBr2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
233.76
Beilstein:
4449985
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352112
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Forma
liquid
Minőségi szint
reakcióalkalmasság
reagent type: reductant
koncentráció
1.0 M in methylene chloride
sűrűség
1.415 g/mL at 25 °C
funkcionális csoport
thioether
SMILES string
CSC.BrBBr
InChI
1S/C2H6S.BBr2H/c1-3-2;2-1-3/h1-2H3;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PGSRDLGPKTVELT-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Reactant for:
  • Reductive elimination C-C bond forming reactions
  • Lithiation-borylation reaction with Hoppe′s lithiated carbamates
  • Preparation of boron analogues of uracil
  • Boronation reactions for formation of cyclic boronium salts
  • Hydroboration reactions
  • Ring opening of terminal epoxides
Veszélyességi osztályok
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 2
Célzott szervek
Central nervous system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
80.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
27 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)