Merck
298433
Sigma-Aldrich
Dichloroborane methyl sulfide complex
in excess methyl sulfide
Szinonimák:
Boron dichloride methyl sulfide complex, Dichloro(dimethyl sulfide)(hydro)boron, Dichloro(dimethyl sulfide)borane, Dichloroborane dimethyl sulfide
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)2S·BHCl2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
144.86
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
reakcióalkalmasság
reagent type: reductant
sűrűség
1.255 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
thioether
SMILES string
C[S+](C)[BH-](Cl)Cl
InChI
1S/C2H7BCl2S/c1-6(2)3(4)5/h3H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UMDZKXAEAKAIPA-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Reactant for:
  • Hydroboration reactions
  • Pyrolysis reactions
  • Addition reactions
  • Preparation of unsymmetrical borafluorenes
  • Cyclization reactions
  • Dismutation followed by haloboration of azadiboriridine to give boron-nitrogen clusters
  • Markovnikov hydroboration
Piktogramok
FlameCorrosion
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
75.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
24 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)