Merck
231304
Sigma-Aldrich
N-Benzylidenebenzylamine
contains 100 ppm MEHQ as stabilizer, 99%
About This Item
Lineáris képlet:
C6H5CH2N=CHC6H5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
195.26
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
Minőségi szint
Teszt
99%
form
liquid
tartalmaz
100 ppm MEHQ as stabilizer
törésmutató
n20/D 1.6004 (lit.)
bp
143-144 °C/5 mmHg (lit.)
sűrűség
1.038 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
C(\N=C\c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H13N/c1-3-7-13(8-4-1)11-15-12-14-9-5-2-6-10-14/h1-11H,12H2/b15-11+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MIYKHJXFICMPOJ-RVDMUPIBSA-N
Alkalmazás
Indicator for organolithium assay.
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)