Fontos dokumentumok
259276
2-Pentenoic acid
predominantly trans, 98%
Szinonimák:
trans-2-Pentenoic acid
Teszt
98%
form
liquid
szennyeződések
10% cis isomer (maximum)
törésmutató
n20/D 1.452 (lit.)
bp
106 °C/20 mmHg (lit.)
mp
9-11 °C (lit.)
sűrűség
0.99 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
carboxylic acid
SMILES string
[H]\C(CC)=C(\[H])C(O)=O
InChI
1S/C5H8O2/c1-2-3-4-5(6)7/h3-4H,2H2,1H3,(H,6,7)/b4-3+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YIYBQIKDCADOSF-ONEGZZNKSA-N
Veszélyességi osztályok
Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
215.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
102 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?