Fontos dokumentumok
8.02650
Sigma-Aldrich
Crotonic acid
for synthesis
Szinonimák:
Crotonic acid, ß-Methylacrylic acid, 2-Butenoic acid
About This Item
Lineáris képlet:
CH3CH=CHCOOH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
86.09
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
EC index szám:
203-533-9
NACRES:
NA.22
gőznyomás
0.25 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (GC)
Forma
crystals
öngyulladási hőmérséklet
500 °C
hatékonyság
1000 mg/kg LD50, oral (Rat)
600 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
3 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bp
185.0-199.5 °C/1013 hPa
mp
70-73 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 90 °C
sűrűség
1.02 g/cm3 at 20 °C
térfogatsúly
543 kg/m3
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
OC(=O)\C=C\C
InChI
1S/C4H6O2/c1-2-3-4(5)6/h2-3H,1H3,(H,5,6)/b3-2+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LDHQCZJRKDOVOX-NSCUHMNNSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 70 °C
Melting range (upper value): ≤ 73 °C
Identity (IR): passes test
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
190.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
88 °C - closed cup