Merck
193097
Sigma-Aldrich
trans-3-Hexenoic acid
97%
Szinonimák:
(3E)-3-Hexenoic acid, (3E)-Hex-3-enoic acid, (E)-3-Hexenoic acid, (E)-Hex-3-enoic acid, 3(E)-Hexenoic acid
About This Item
Lineáris képlet:
C2H5CH=CHCH2CO2H
CAS-szám:
Molekulatömeg:
114.14
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
gőzsűrűség
>1 (vs air)
Minőségi szint
Teszt
97%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.44 (lit.)
bp
118-119 °C/22 mmHg (lit.)
mp
11-12 °C (lit.)
sűrűség
0.963 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
carboxylic acid
SMILES string
CC\C=C\CC(O)=O
InChI
1S/C6H10O2/c1-2-3-4-5-6(7)8/h3-4H,2,5H2,1H3,(H,7,8)/b4-3+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XXHDAWYDNSXJQM-ONEGZZNKSA-N
Alkalmazás
trans-3-Hexenoic acid was used in the preparation of trans-3-hexen-1-ol, starting reagent for the synthesis of endo-brevicomin.
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Improved synthesis ofendo-brevicomin for the control of bark beetles (Coleoptera: Scolytidae).
Look M.
Journal of Chemical Ecology, 2(1), 83-86 (1976)
Fangfang Zeng et al.
Insect biochemistry and molecular biology, 113, 103213-103213 (2019-08-24)
Mosquitoes rely heavily on the olfactory system to find a host for a bloodmeal, plants for a source of energy and suitable sites for oviposition. Here, we examined a cluster of eight odorant receptors (ORs), which includes one OR, CquiOR1
Pingxi Xu et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111(46), 16592-16597 (2014-10-29)
Insect repellents are important prophylactic tools for travelers and populations living in endemic areas of malaria, dengue, encephalitis, and other vector-borne diseases. DEET (N,N-diethyl-3-methylbenzamide) is a 6-decade-old synthetic repellent, which is still considered the gold standard of mosquito repellents. Mosquitoes