Fontos dokumentumok
C112909
2-Cyclopenten-1-one
98%
Szinonimák:
1-Cyclopenten-3-one, 1-Cyclopenten-5-one, 2-Cyclopentenone, Cyclopent-2-en-1-one, Cyclopenten-3-one
Teszt
98%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.481 (lit.)
bp
64-65 °C/19 mmHg (lit.)
sűrűség
0.98 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O=C1CCC=C1
InChI
1S/C5H6O/c6-5-3-1-2-4-5/h1,3H,2,4H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BZKFMUIJRXWWQK-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 3
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
107.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
42 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?