Fontos dokumentumok
H6800
1-Hexadecanol
95%
Szinonimák:
Cetyl alcohol, Palmityl alcohol
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
8.34 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
<0.01 mmHg ( 43 °C)
Teszt
95%
Forma
solid
öngyulladási hőmérséklet
483 °F
robbanási határérték
8 %
bp
179-181 °C/10 mmHg (lit.)
mp
48-50 °C (lit.)
sűrűség
0.818 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCO
InChI
1S/C16H34O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17/h17H,2-16H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BXWNKGSJHAJOGX-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- 1-Hexadecanol can be used as a reactant in the synthesis of self-assembled m-diethynylbenzene macrocycles (DBMs), water-soluble pillar[6]arene for controllable drug release and poly(ethylene glycol)-based polymer for intracellular delivery of anticancer drugs.
- It is used in building the template for sol-gel synthesis of mesoporous silicates.
- It can be employed in the synthesis of anionic gemini surfactants which also exhibit antibacterial and antifungal activities.
- High-chain fatty acid esters of 1-hexadecanol can be used as phase change materials (PCM) for thermal energy storage.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?