Fontos dokumentumok
234494
1-Eicosanol
98%
Szinonimák:
Arachinyl alcohol
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
7.4 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Teszt
98%
mp
62-65 °C (lit.)
oldhatóság
water: slightly soluble 0.001 g/L at 23 °C
funkcionális csoport
hydroxyl
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCO
InChI
1S/C20H42O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21/h21H,2-20H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BTFJIXJJCSYFAL-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- in gradient HPLC-charged aerosol detection method for the detection of different lipids
- as internal standard during determination of policosanol′s high molecular weight alcohols (policosanol′s fatty alcohols) in fish oil by GC
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Lobbanási pont (F)
381.2 °F - open cup
Lobbanási pont (C)
194 °C - open cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)