Fontos dokumentumok
W255408
1-Hexadecanol
≥99%
Szinonimák:
Cetyl alcohol, Palmityl alcohol
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
Ügynökség
meets purity specifications of JECFA
szab. megfelelőség
FDA 21 CFR 172.515
gőzsűrűség
8.34 (vs air)
gőznyomás
<0.01 mmHg ( 43 °C)
Teszt
≥99%
öngyulladási hőmérséklet
483 °F
robbanási határérték
8 %
bp
179-181 °C/10 mmHg (lit.)
mp
48-50 °C (lit.)
sűrűség
0.818 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
Érzékszervi
waxy
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCO
InChI
1S/C16H34O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17/h17H,2-16H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BXWNKGSJHAJOGX-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Általános leírás
Jogi nyilatkozat
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?