Fontos dokumentumok
O709
1-Octadecanol
95%
Szinonimák:
Octadecyl alcohol, Stearyl alcohol
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
9.3 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
<0.01 mmHg ( 38 °C)
Teszt
95%
Forma
solid
öngyulladási hőmérséklet
842 °F
robbanási határérték
~8 %
bp
210 °C/15 mmHg
mp
56-59 °C (lit.)
oldhatóság
H2O: slightly soluble 0.001 g/L at 23 °C
sűrűség
0.812 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCCO
InChI
1S/C18H38O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19/h19H,2-18H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GLDOVTGHNKAZLK-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- 1-Octadecanol is used in the synthesis of O-octadecyl-S-trifluorothiolcarbonate, which is a storable crystalline source of trifluoromethanethiol.
- It can be used to improve solution processability of conjugated polymers used in the organic electronic applications.
- It induces hydrophobicity to the amphiphiles used in the drug and gene delivery.
- It is also employed in the synthesis of solid-liquid phase change materials (PCMs), surfactant and stabilizers.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Lobbanási pont (F)
383.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
195 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?