Fontos dokumentumok
412228
1-Pentadecanol
99%
Szinonimák:
Pentadecyl alcohol
Teszt
99%
bp
269-271 °C
mp
41-44 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCO
InChI
1S/C15H32O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16/h16H,2-15H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
REIUXOLGHVXAEO-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
233.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
112 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)