Fontos dokumentumok
176141
4-Hydroxy-TEMPO
95%
Szinonimák:
4-Hydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidine 1-oxyl, TEMPOL
Teszt
95%
form
solid
összetétel
Carbon content, 60.6-65.0%
Nitrogen content, 7.8-8.4%
mp
69-71 °C (lit.)
funkcionális csoport
hydroxyl
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC1(C)CC(O)CC(C)(C)N1[O]
InChI
1S/C9H18NO2/c1-8(2)5-7(11)6-9(3,4)10(8)12/h7,11H,5-6H2,1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UZFMOKQJFYMBGY-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - STOT RE 2 Oral
Célzott szervek
Liver,spleen
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
294.8 °F - DIN 51758
Lobbanási pont (C)
146 °C - DIN 51758
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)