Fontos dokumentumok
379980
Ammonium phosphate dibasic
≥99.99% trace metals basis
Szinonimák:
Ammonium hydrogenphosphate, Diammonium hydrogenphosphate, di-Ammonium hydrogenphosphate (sec)
Teszt
≥99.99% trace metals basis
Forma
crystalline
szennyeződések
≤100.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
155 °C (dec.) (lit.)
alkalmazás(ok)
battery manufacturing
SMILES string
N.N.OP(O)(O)=O
InChI
1S/2H3N.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H3,1,2,3,4)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MNNHAPBLZZVQHP-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?