Fontos dokumentumok
581500
Sigma-Aldrich
TEMPOL
≥95% (HPLC), crystals,powder, free radical scavenger and nitric oxide spin trap, Calbiochem®
Szinonimák:
TEMPOL, 4-Hydroxy-TEMPO, 4-Hydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidine-1-oxyl
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C9H18NO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
172.24
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.77
Terméknév
TEMPOL, A stable, cell-permeable nitroxide that acts as a free radical scavenger and nitric oxide spin trap.
Minőségi szint
Teszt
≥95% (HPLC)
Forma
crystals
powder
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
orange
oldhatóság
DMSO: 5 mg/mL
ethanol: soluble
water: soluble
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[N+]1(C(CC(CC1(C)C)O)(C)C)[O-]
InChI
1S/C9H18NO2/c1-8(2)5-7(11)6-9(3,4)10(8)12/h7,11H,5-6H2,1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UZFMOKQJFYMBGY-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
A stable, cell-permeable nitroxide free radical that acts as a radical scavenger and nitric oxide spin trap. Induces oxidative stress and enhances the levels of p21WAF1 in HL-60 cells in a dose-dependent manner. Reported to reduce organ injury following hemorrhagic shock. Exhibits radio-protective and anti-proliferative properties.
A stable, cell-permeable nitroxide that acts as a free radical scavenger and nitric oxide spin trap. Induces oxidative stress and enhances the levels of p21WAF1 in HL-60 cells in a dose-dependent manner. Reported to reduce organ injury following hemorrhagic shock. Exhibits radio-protective and anti-proliferative properties.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Cell permeable: yes
Primary Target
Free radical scavenger and nitric oxide spin trap
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Kiszerelés
Packaged under inert gas
Figyelmeztetés
Toxicity: Harmful (C)
Feloldás
Prepare fresh solutions. Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C).
Egyéb megjegyzések
Gariboldi, M.B., et al. 2000. Free Radic. Biol. Med.29, 633.
Miura, Y., et al. 2000. J. Radiat. Res. (Tokyo)41, 103.
Mota-Filipe, H., et al. 1999. Shock 12, 255.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - STOT RE 2 Oral
Célzott szervek
Liver,spleen
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
294.8 °F - DIN 51758
Lobbanási pont (C)
146 °C - DIN 51758