Fontos dokumentumok
8.43845
Sigma-Aldrich
Selenium disulfide
for synthesis
Szinonimák:
Selenium disulfide
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
S2Se
CAS-szám:
Molekulatömeg:
143.09
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
EC index szám:
231-303-8
NACRES:
NA.22
Forma:
solid
Minőségi szint
Forma
solid
hatékonyság
138 mg/kg LD50, oral (Rat)
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
[Se](=S)=S
InChI
1S/S2Se/c1-3-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JNMWHTHYDQTDQZ-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Tárolási osztály kódja
6.1B - Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3