Fontos dokumentumok
255912
Barium acetate
99.999% trace metals basis
Teszt
99.999% trace metals basis
Forma
powder or crystals
reakcióalkalmasság
core: barium
SMILES string
CC(=O)O[Ba]OC(C)=O
InChI
1S/2C2H4O2.Ba/c2*1-2(3)4;/h2*1H3,(H,3,4);/q;;+2/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ITHZDDVSAWDQPZ-UHFFFAOYSA-L
Related Categories
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Three approaches generate white light, including LED-based down-conversion for broader applications.
Protocols
Polymeric spheres serve as crystal templates. Synthesis methods yield large quantities.