Fontos dokumentumok
34125
Dibromodifluoromethane
≥95.0% (GC)
Szinonimák:
Carbon dibromide difluoride, Difluorodibromomethane
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
7.24 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
12.79 psi ( 20 °C)
Teszt
≥95.0% (GC)
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.398 (lit.)
n20/D 1.398
bp
22-23 °C (lit.)
mp
−142-−141 °C (lit.)
sűrűség
2.297 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
bromo
fluoro
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
FC(F)(Br)Br
InChI
1S/CBr2F2/c2-1(3,4)5
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AZSZCFSOHXEJQE-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Synthesis of 3‑Fluoropyrazoles via Radical-Polar Crossover Photoinduced Cyclization: This study highlights the use of dibromodifluoromethane (CF2Br2) for the synthesis of valuable difluorinated and monofluorinated compounds through a novel photoinduced cyclization process (MA Reed, ND Patil, Synfacts, 2023).
Egyéb megjegyzések
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Ozone 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?