Merck
613894
Sigma-Aldrich
Dichlorofluoromethane-d
98 atom % D
Szinonimák:
Freon® 21-d
About This Item
Lineáris képlet:
CDFCl2
Molekulatömeg:
103.93
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352202
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
98 atom % D
form
gas
tömegeltolódás
M+1
SMILES string
[2H]C(F)(Cl)Cl
InChI
1S/CHCl2F/c2-1(3)4/h1H/i1D
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UMNKXPULIDJLSU-MICDWDOJSA-N
Related Categories
Kiszerelés
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Jogi információk
Freon is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Piktogramok
Gas cylinderExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Ozone 1 - Press. Gas Liquefied gas
Tárolási osztály kódja
2A - Gases
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)