Merck
254215
Sigma-Aldrich
Indium(III) nitrate hydrate
99.999% trace metals basis
Szinonimák:
Indium trinitrate hydrate, Indium(3+) trinitrate hydrate
About This Item
Lineáris képlet:
In(NO3)3 · xH2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
300.83 (anhydrous basis)
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Teszt
99.999% trace metals basis
form
crystals and lumps
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: indium
szennyeződések
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
SMILES string
[In+3].[H]O[H].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/In.3NO3.H2O/c;3*2-1(3)4;/h;;;;1H2/q+3;3*-1;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YZZFBYAKINKKFM-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Indium(III) nitratehydrate is used in the preparation of indium(III) oxide nanoparticles and otherindium complexes.
Alkalmazás
Indium(III) nitrate hydrate can be used as a precursor to synthesize:
  • In2O3 nanoparticles via thermal decomposition. In2O3 is applicable as a catalyst for reverse water gas shift (RWGS) and CO2 conversion reactions.
  • AgInSe2 thin film on Si substrate via sol-gel spin coating technique.
  • Indium(III)complexes containing thiosemicarbazone. These complexes can be used in the fields of colorimetric and fluorescent probes.
Piktogramok
Flame over circleExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Ox. Sol. 2
Tárolási osztály kódja
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Colloidal quantum dots (CQDs) are semiconducting crystals of only a few nanometers (ca. 2–12 nm) coated with ligand/surfactant molecules to help prevent agglomeration.