Fontos dokumentumok
229644
Gallium(III) nitrate hydrate
crystals and lumps, 99.999% trace metals basis
Szinonimák:
Gallium trinitrate hydrate, Hydrated gallium nitrate
Teszt
99.999% trace metals basis
Forma
crystals and lumps
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: gallium
szennyeződések
≤20.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
mp
110 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
O.[Ga+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Ga.3NO3.H2O/c;3*2-1(3)4;/h;;;;1H2/q+3;3*-1;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YVFORYDECCQDAW-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?