Fontos dokumentumok
203424
Indium(III) oxide
99.998% trace metals basis
Szinonimák:
Diindium trioxide, Indium sesquioxide
About This Item
Javasolt termékek
gőznyomás
<0.01 mmHg ( 25 °C)
Minőségi szint
Teszt
99.998% trace metals basis
form
powder
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: indium
sűrűség
7.18 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
battery manufacturing
SMILES string
O=[In]O[In]=O
InChI
1S/2In.3O
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SHTGRZNPWBITMM-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- Synthesis and Characterization: The development of gold nanoclusters on the surface of tin and indium oxide films, synthesizing new materials for advanced applications (Korotcenkov et al., 2014).
- Photocatalysis: Using nitrogen/sulfur-codoped carbon-coated indium oxide nanoparticles as excellent photocatalysts, providing insights into environmental and energy applications (Sun et al., 2019).
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Review the potential of self-assembled multilayer gate dielectric films fabricated from silane precursors for organic, inorganic, and transparent TFT and for TFT circuitry and OLED displays.
Lanthanide ions in spectral conversion enhance solar cell efficiency via photon conversion.