Fontos dokumentumok
229415
Aluminum nitrate nonahydrate
99.997% trace metals basis
Szinonimák:
Aluminium nitrate
Teszt
99.997% trace metals basis
form
crystals and lumps
szennyeződések
≤35.0 ppm Trace Metal Analysis
bp
135 °C (lit.)
mp
73 °C (lit.)
oldhatóság
ethanol: very soluble(lit.)
alkalmazás(ok)
battery manufacturing
SMILES string
O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Al+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Al.3NO3.9H2O/c;3*2-1(3)4;;;;;;;;;/h;;;;9*1H2/q+3;3*-1;;;;;;;;;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SWCIQHXIXUMHKA-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- AlF3-coated LiCoO2, which is used to prepare a blend composite cathode with Li [Ni1/3Co1/3Mn1/3] O2 for Li-ion batteries.
- Disperse alumina.
- Alumina gel by sol-gel method and pure gamma alumina by hydrolysis.
- Nanocrystalline ZnAl2O4 by hydrothermal method.
- Magnesium aluminum layered hydroxides which are applicable as nanocontainers of corrosion inhibitors for protective organic coatings.
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
does not flash
Lobbanási pont (C)
does not flash
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)