Fontos dokumentumok
234826
Bis(cyclopentadienyl)titanium(IV) dichloride
97%
Szinonimák:
Cp2TiCl2, Dichlorobis(1,3-cyclopentadiene)titanium, Dichlorodicyclopentadienyltitanium, Dichlorotitanocene, Cp2TiCl2, Di(cyclopentadienyl)titanium(IV) dichloride, Titanocene dichloride
Teszt
97%
reakcióalkalmasság
core: titanium
reagent type: catalyst
mp
260-280 °C (dec.) (lit.)
sűrűség
1.6 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cl[Ti]Cl.[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.[CH]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C5H5.2ClH.Ti/c2*1-2-4-5-3-1;;;/h2*1-5H;2*1H;/q;;;;+2/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XKLWATAZDMHTSH-UHFFFAOYSA-L
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?