Merck
230006
Sigma-Aldrich
Zinc nitrate hydrate
99.999% trace metals basis
Szinonimák:
Dinitric acid zinc salt hydrate
About This Item
Lineáris képlet:
Zn(NO3)2 · xH2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
189.40 (anhydrous basis)
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Teszt:
99.999% trace metals basis
Forma:
powder and chunks
Minőségi szint
Teszt
99.999% trace metals basis
Forma
powder and chunks
szennyeződések
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
36 °C (lit.)
sűrűség
2.065 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
O.[Zn++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/2NO3.H2O.Zn/c2*2-1(3)4;;/h;;1H2;/q2*-1;;+2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FOSPKRPCLFRZTR-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Starting material for the preparation of a precursor for the photochemical deposition of ZnS. Used to synthesize a new microporous, organically templated zinc phosphate. Such compounds have potential applications as catalysts or in other applications involving microporosity.
Piktogramok
Flame over circleExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Harmon, S.B. Sevov, S.C.
Chemistry of Materials, 10, 3020-3020 (1998)
Cheon, J. et al.
Journal of the American Chemical Society, 119, 163-163 (1997)
Cikkek
Colloidal quantum dots (CQDs) are semiconducting crystals of only a few nanometers (ca. 2–12 nm) coated with ligand/surfactant molecules to help prevent agglomeration.