Merck
337374
Sigma-Aldrich
Antimony(III) chloride
≥99.95% trace metals basis
Szinonimák:
Antimony trichloride
Méret kiválasztása
10 G
24 200,00 Ft
24 200,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
10 G
24 200,00 Ft
About This Item
Lineáris képlet:
SbCl3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
228.12
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
eCl@ss:
38080204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Teszt:
≥99.95% trace metals basis
Forma:
crystalline
24 200,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
gőzsűrűség
7.9 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
1 mmHg ( 49 °C)
Teszt
≥99.95% trace metals basis
Forma
crystalline
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: antimony
szennyeződések
≤500.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
73.4 °C (lit.)
SMILES string
Cl[Sb](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Sb/h3*1H;/q;;;+3/p-3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FAPDDOBMIUGHIN-UHFFFAOYSA-K
Alkalmazás
  • Obtaining of nanosized compound Sb2S3: This study focuses on the formation of Sb2S3 nanorods using antimony(III) chloride, relevant for material science applications in semiconductors and sensors (Guseynov et al., 2017).
  • Highly Efficient Light‐Emitting Diodes Based on an Organic Antimony (III) Halide Hybrid: This study presents applications in optoelectronics, specifically in the development of efficient light-emitting diodes, of interest to material science chemists (Li et al., 2022).
  • Antimony (III) halide compounds of thioureas: Structures and biological activity: This research explores the biological activity of antimony(III) halide complexes, which could be of interest to drug discovery chemists looking for novel therapeutic agents (Hadjikakou et al., 2014).
Piktogramok
CorrosionEnvironment
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Tahani Alqahtani et al.
Scientific reports, 11(1), 1887-1887 (2021-01-23)
We report a simple, economical and low temperature route for phase-pure synthesis of two distinct phases of Cu-Sb-S, chalcostibite (CuSbS2) and tetrahedrite (Cu12Sb4S13) nanostructures. Both compounds were prepared by the decomposition of a mixture of bis(O-ethylxanthato)copper(II) and tris(O-ethylxanthato)antimony(III), without the use
James M Hogg et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 46(35), 11561-11574 (2017-08-03)
Coordination complexes of Lewis acidic metal chlorides AlCl
N Gurnani et al.
Cytobios, 70(281), 131-136 (1992-01-01)
Clastogenic effects of antimony trichloride, used in small industries, were monitored in laboratory bred white Swiss mice in vivo, following oral administration by gavaging, after 6, 12, 18 and 24 h. Chromosomal aberrations were principally breaks and damaged cells observed
T Gebel et al.
Anticancer research, 18(6A), 4253-4257 (1999-01-19)
Antimony compounds are supposed to resemble to arsenicals in some toxicological features. Comparative investigations with antimony and arsenic were performed to collect data on the genotoxicity of antimony, on which the knowledge is scarce. In comparison to trivalent arsenic, trivalent
H Huang et al.
Toxicology, 129(2-3), 113-123 (1998-10-15)
Antimony compounds are widely used in various manufacturing and semiconducting industries. Previously, it has been shown that antimony trichloride (SbCl3) elevates sister chromatid exchange (SCE) rates in V79 cells after a 28-h incubation. However, only limited data on its genotoxic
Cikkek
Solvothermal synthesis of nanoparticles: applications from nanocircuits and nano-optical circuits to nanomagnetics and biotech.