Fontos dokumentumok
1.12403
Sigma-Aldrich
Bismuth(III) chloride
98+
Szinonimák:
Bismuth(III) chloride, Bismuth trichloride
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
BiCl3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
315.34
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
EC index szám:
232-123-2
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
form
solid
hatékonyság
3334 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
447 °C/1013 hPa
mp
230-232 °C
sűrűség
4.75 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
no temp limit
InChI
1S/Bi.3ClH/h;3*1H/q+3;;;/p-3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JHXKRIRFYBPWGE-UHFFFAOYSA-K
Analízis megjegyzés
Assay (complexometric): ≥ 98.0 %
Identity (ICP-OES): passes test
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2