Fontos dokumentumok
733482
Bismuth(III) telluride
powder, −325 mesh, 99.99% trace metals basis
Szinonimák:
Bismuth sesquitelluride, Bismuth telluride, Dibismuth tritelluride
Teszt
99.99% trace metals basis
form
powder
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
részecskeméret
−325 mesh
mp
573 °C
585 °C (lit.)
sűrűség
7.642 g/mL at 25 °C (lit.)
környezetbarátabb alternatív kategória
SMILES string
[Te]=[Bi][Te][Bi]=[Te]
InChI
1S/2Bi.3Te
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GUYIRKJSQUOSJV-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Thermoelectric materials comprise a wide range of solid compounds distinguished by their ability to convert thermal and electrical energy.
Professors summarize recent 2D materials synthesis advancements and biosensing applications in various fields.
Higher transition metal silicides are ideal for anisotropic thermoelectric conversion due to their Seebeck coefficient anisotropy and mechanical properties.